Få mere at vide
Lovibond™ Komparatorskive
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Analytter:
Ammoniak
Hydrazin
Jern
Klor
Klor (DPD)
Nitrate
Opløst ilt
Ortho-phosphat
ph værdi
Oversigt:
Disc 3/142
Disc 3/2 Hypo
Disk 3/40K
Disk NAB
Disk NOE
Disk: NOH
Skive 2/1B
Skive 2/1E
Skive 2/1H
Skive 2/1J
Skive 3/113
Skive 3/116
Skive 3/40A
Skive 3/40B
Skive 3/70
missing translation for 'unitSize'
Hver
Pakke med 2000
Description
Lovibond™ Comparator Disc bruger en række standarder for farvematch-standarder, der ikke falmer glas, til sammenligning af kemiske testfarver.
- Let at bruge, visuel vurdering af prøven; drej blot disken for at matche farven
- Glas, falmefri standarder for lang levetid
- Stødsikker, ridsefast
- Valgfri belysningsenheder til garanterede lysforhold 24 timer i døgnet
- Valgfri Nessleriser-systemer til længere vejlængder
- Mere end 400 farvediske er tilgængelige til Comparator 2000+
- Lovibond™ farvestandarder består udelukkende af gennemgående farvede og fladslebne glas
Specifications
Specifications
| Analytter | Ammoniak |
| Oversigt | Disk NAB |
| Til brug med (udstyr) | Komparator 2000+ |
| Rækkevidde | 0,08, 0,24, 0,28, 0,32, 0,36, 0,4, 0,44, 0,48, 0,52 mg/L NH3 |
| Type | Farvekomparatordisk |