Få mere at vide
VELP Scientifica Disk 2 til kapsler til autosampler
Artikelnummer. 30003201 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Type:
Autosampler disk
Artikelnummer. Type
30003201 Autosampler disk
1 options
Artikelnummer. 30003201 Leverandør VELP Scientifica Leverandørnr. A00000390
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
30-positionsskive til kapsler til væsker eller halvfaste prøver (anvendes i kombination med skive A00000390).
  • Yderligere 30-positioners skive til kapsler, til væsker eller halvfaste prøver
  • Egnet til CN 802 kulstof/nitrogenanalysator
  • VELP C/N har enestående effektivitet, hvilket muliggør den højeste prøvegennemstrømning. Dette muliggøres af den elektroniske autosampler, som kan behandle op til 117 prøver ad gangen.
Tekniske data
Type Autosampler disk