Få mere at vide
VELP Scientifica Disk 1 til kapsler til autosampler
Artikelnummer. 30003202 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Type:
Autosampler disk
Artikelnummer. Type
30003202 Autosampler disk
1 options
Artikelnummer. 30003202 Leverandør VELP Scientifica Leverandørnr. A00000420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5180.34 DKK
    4689.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 491.13 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
30-positionsskive til kapsler til væsker eller halvfaste prøver (kan udvides med en ekstra skive A00000420 - op til 59 prøver).
  • Yderligere 30-positioners skive til kapsler, til væsker eller halvfaste prøver
  • Egnet til CN 802 kulstof/nitrogenanalysator
  • VELP C/N har enestående effektivitet, hvilket muliggør den højeste prøvegennemstrømning. Dette muliggøres af den elektroniske autosampler, som kan behandle op til 117 prøver ad gangen.
Tekniske data
Type Autosampler disk