Få mere at vide
Disalicylide, Mikromol
Artikelnummer. 30461091
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30461091 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30461091 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0133.290025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Disalicylide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Disalicylide
CAS 486-58-8
Analyt- eller komponentnavne Disalicylide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H8 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Disalicylide (6CI), Benzoic acid, 2-hydroxy-, bimol. cyclic ester, Salicylic acid, bimol. cyclic ester
InChI formel InChI=1S/C14H8O4/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)17-14(16)10-6-2-4-8-12(10)18-13/h1-8H
Løsningstype Neat
SMIL O=C1Oc2ccccc2C(=O)Oc3ccccc13
IUPAC navn benzo[c][1,5]benzodioxocine-6,12-dione
Molekylvægt (g/mol) 240.2109
Mængde 25 mg
Formel vægt 240.0423 g/mol