Få mere at vide
Disalicylide, Mikromol
Beskrivelse
Disalicylide, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Disalicylide |
| CAS | 486-58-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Disalicylide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H8 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Disalicylide (6CI), Benzoic acid, 2-hydroxy-, bimol. cyclic ester, Salicylic acid, bimol. cyclic ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8O4/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)17-14(16)10-6-2-4-8-12(10)18-13/h1-8H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O=C1Oc2ccccc2C(=O)Oc3ccccc13 |
| Vis mere |