Få mere at vide
Disalicylamide, Mikromol™
Beskrivelse
Disalicylamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Disalicylamide |
| CAS | 1972-71-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Disalicylamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H11 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | delta1-Adrenosterone, Benzamide, 2-hydroxy-N-(2-hydroxybenzoyl)-, Dibenzamide, 2,2'-dihydroxy- (6CI), Disalicylamide (7CI,8CI), 2,2'-Dihydroxydibenzamide, 2-Hydroxy-N-(2-hydroxybenzoyl)benzamide, Disalicylimide, N-Salicyloylsalicylamide |
| SMIL | Oc1ccccc1C(=O)NC(=O)c2ccccc2O |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.25 |
| Mængde | 100 mg |
| Vis mere |