Få mere at vide
Diroximel Fumarate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diroximel fumarate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO6/c1-17-10(15)4-5-11(16)18-7-6-12-8(13)2-3-9(12)14/h4-5H,2-3,6-7H2,1H3/b5-4+ |
| Formel vægt | 255.0743 |