Få mere at vide
Dirlotapide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16423129
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16423129 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16423129 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00070
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Dirlotapide (CP742033) is a gut-selective inhibitor of microsomal triglyceride transfer protein (MTP) that reliably produces weight loss in obese dogs.
Dirlotapide (CP742033) is a gut-selective inhibitor of microsomal triglyceride transfer protein (MTP) that reliably produces weight loss in obese dogs.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dirlotapide
CAS 481658-94-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C40H33F3N4O3
Mængde 1 mg
Synonym CP742033 Slentrol
SMIL O=C(C(N1C)=CC2=C1C=CC(NC(C3=CC=CC=C3C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O)=C2)N[C@@H](C5=CC=CC=C5)C(N(C)CC6=CC=CC=C6)=O
Molekylvægt (g/mol) 674.71
Formel vægt 674.71
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism