Få mere at vide
Dirhodium tetracaprolactamat >90%, TRC
Artikelnummer. 30386548
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30386548 50 mg
30375576 5 mg
30380452 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30386548 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49495850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138984-26-6
Molekylær formel C6 H10 N O Rh2
Molekylvægt (g/mol) 317.961
Synonym tetrakis[μ-(hexahydro-2H-azepin-2-onato-kN1:kO2)]di-Rhodium (Rh-Rh), tetrakis[μ-(hexahydro-2H-azepin-2-onato-N1:O2)]di-Rhodium (Rh-Rh), Dirhodium(II) caprolactamate
IUPAC navn 8λ3-oxa-1-aza-9λ3-rhodabicyclo[5.2.0]non-7-en-9-ylrhodium
SMIL [Rh][Rh]1N2CCCCCC2=[O]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dirhodium Tetracaprolactamate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11NO.2Rh/c8-6-4-2-1-3-5-7-6;;/h1-5H2,(H,7,8);;/q;;+1/p-1
Formel vægt 317.887