Få mere at vide
Dirhenium decacarbonyl, sublimeret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10701121 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10701121 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10701121 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223990050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14285-68-8 | C10O10Re2 | 652.51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dirhenium decacarbonyl
CAS 14285-68-8
Smeltepunkt 170,0 °C
Farve Grøn-Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10O10Re2
Lineær formel Re2(CO)10
MDL nummer MFCD00011198
Mængde 5 g
Synonym carbon monoxide; rhenium 2+, decacarbonyldirhenium 250mg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
InChI nøgle ZIZHEHXAMPQGEK-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O]#C[Re](C#[O])(C#[O])(C#[O])(C#[O])[Re](C#[O])(C#[O])(C#[O])(C#[O])C#[O]
IUPAC navn kulilte;rhenium
Molekylvægt (g/mol) 652.51
PubChem CID 498777
Formel vægt 652.51
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dirhenium decacarbonyl, sublimed
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.