Få mere at vide
Brady™ Retningspiletape
Artikelnummer. 12797936 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Farve:
Hvid på blå
Hvid på grøn
Hvid på lilla
Hvid på rød
Hvid på sort
Sort på gråt
Sort på hvidt
Sort på okker
Sort på orange
Pakningsstørrelse:
1 rulning
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Farve Pakningsstørrelse
12797936 33 m x 100 mm Sort på hvidt 1 rulning
12747926 33 m x 100 mm Sort på gråt 1 rulning
12707936 33 m x 100 mm Sort på orange 1 rulning
12757916 33 m x 100 mm Hvid på sort 1 rulning
12787916 33 m x 100 mm Hvid på blå 1 rulning
12767926 33 m x 100 mm Hvid på grøn 1 rulning
12737936 33 m x 100 mm Hvid på lilla 1 rulning
12767936 33 m x 100 mm Hvid på rød 1 rulning
12797926 33 m x 25 mm Sort på gråt 1 rulning
12707946 33 m x 25 mm Sort på hvidt 1 rulning
12797916 33 m x 25 mm Hvid på blå 1 rulning
12759664 33 m x 25 mm Sort på okker 1 rulning
12777926 33 m x 25 mm Hvid på grøn 1 rulning
12717936 33 m x 25 mm Sort på orange 1 rulning
12777936 33 m x 25 mm Hvid på rød 1 rulning
12767916 33 m x 25 mm Hvid på sort 1 rulning
12747936 33 m x 25 mm Hvid på lilla 1 rulning
12757926 33 m x 50 mm Sort på gråt 1 rulning
12727936 33 m x 50 mm Sort på orange 1 rulning
12717946 33 m x 50 mm Sort på hvidt 1 rulning
12769664 33 m x 50 mm Sort på okker 1 rulning
12777916 33 m x 50 mm Hvid på sort 1 rulning
12707926 33 m x 50 mm Hvid på blå 1 rulning
12787926 33 m x 50 mm Hvid på grøn 1 rulning
12757936 33 m x 50 mm Hvid på lilla 1 rulning
12787936 33 m x 50 mm Hvid på rød 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Artikelnummer. 12797936 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 275129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1820.00 DKK
    1696.39 DKK / 1 ruller
    Spare 123.61 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Retningsbestemt flowpiletape kan øge sikkerheden, forbedre driftseffektiviteten og giver 360 graders synlighed.
  • Retningsbestemt flowpiletape kan øge sikkerheden, forbedre driftseffektiviteten og giver 360 graders synlighed.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ROHS miljøoverholdelse, EU-direktiv 2002/95/EF, europæiske direktiver 67/548 og 88/379
Oversigt Retningspiletape
Klæbende type Permanent akryl, Permanent, Trykfølsom
Farve Sort på hvidt
Slutte Glans
Format Tape
Materiale Polyester
Produkttype Rørmarkør
Til brug med (applikation) Rør- og ventilmærkning
nr. pr. pakke 1300 Mærker/Rul
Mængde 1300 Pk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0039 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.099 mm
Dimensioner (L x B) 33 m x 100 mm
Længde (engelsk) 108.27 ft.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 3,94 tommer
Bredde (metrisk) 100 mm
Alternativt varenummer PILTAPE:WH/BLACKARROW-100MMX33M