Få mere at vide
Brady™ Retningspiletape
Artikelnummer. 12797926
Dimensioner (LxB):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Farve:
Hvid på blå
Hvid på grøn
Hvid på lilla
Hvid på rød
Hvid på sort
Sort på gråt
Sort på hvidt
Sort på okker
Sort på orange
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 12797926
Brand: Brady™ 275107
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Retningsbestemt flowpiletape kan øge sikkerheden, forbedre driftseffektiviteten og giver 360 graders synlighed.
  • Retningsbestemt flowpiletape kan øge sikkerheden, forbedre driftseffektiviteten og giver 360 graders synlighed.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ROHS miljøoverholdelse, EU-direktiv 2002/95/EF, europæiske direktiver 67/548 og 88/379
Oversigt Retningspiletape
Klæbende type Permanent akryl, Permanent, Trykfølsom
Farve Sort på gråt
Slutte Glans
Format Tape
Materiale Polyester
Produkttype Rørmarkør
Til brug med (applikation) Rør- og ventilmærkning
nr. pr. pakke 1300 Mærker/Rul
Mængde 1300 Pk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0039 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.099 mm
Dimensioner (LxB) 33 m x 25 mm
Længde (engelsk) 108.27 ft.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 0,98 tommer
Bredde (metrisk) 25 mm
Alternativt varenummer PILTAPE:SORT/GRÅ25MMX33M