Få mere at vide
Brady™ Retningspiletape
Dimensioner (LxB):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Farve:
Hvid på blå
Hvid på grøn
Hvid på lilla
Hvid på rød
Hvid på sort
Sort på gråt
Sort på hvidt
Sort på okker
Sort på orange
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
- Retningsbestemt flowpiletape kan øge sikkerheden, forbedre driftseffektiviteten og giver 360 graders synlighed.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ROHS miljøoverholdelse, EU-direktiv 2002/95/EF, europæiske direktiver 67/548 og 88/379 |
| Oversigt | Retningspiletape |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent, Trykfølsom |
| Farve | Hvid på blå |
| Slutte | Glans |
| Format | Tape |
| Materiale | Polyester |
| Produkttype | Rørmarkør |
| Til brug med (applikation) | Rør- og ventilmærkning |
| nr. pr. pakke | 1300 Mærker/Rul |
| Vis mere |