Få mere at vide
Brady™ Retningspiletape
Retningsbestemt flowpiletape kan øge sikkerheden, forbedre driftseffektiviteten og giver 360 graders synlighed.
Brand:  Brady™ 275125
1766.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12767926
  • 1910.00 DKK / 1 rulning
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Retningsbestemt flowpiletape kan øge sikkerheden, forbedre driftseffektiviteten og giver 360 graders synlighed.
Tekniske data
Tekniske data
ROHS miljøoverholdelse, EU-direktiv 2002/95/EF, europæiske direktiver 67/548 og 88/379
Permanent akryl, Permanent, Trykfølsom
Glans
Polyester
Rør- og ventilmærkning
1300 Pk.
-40 °C til +110 °C
0.099 mm
108.27 ft.
3,94 tommer
PILTAPE:HVID/GRØN100MMX33M
Retningspiletape
Hvid på grøn
Tape
Rørmarkør
1300 Mærker/Rul
-40 °F til +230 °F
0,0039 tommer.
33 m x 100 mm
33 m
100 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Retningspiletape > Retningsbestemt piletape; Dimensioner (L x B): 33 mx 100 mm; Farve: Hvid på grøn