Få mere at vide
Brady™ Retningspiletape
Retningsbestemt flowpiletape kan øge sikkerheden, forbedre driftseffektiviteten og giver 360 graders synlighed.
Brand: Brady™ 275119
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Retningsbestemt flowpiletape kan øge sikkerheden, forbedre driftseffektiviteten og giver 360 graders synlighed.
Tekniske data
ROHS miljøoverholdelse, EU-direktiv 2002/95/EF, europæiske direktiver 67/548 og 88/379 | |
Permanent akryl, Permanent, Trykfølsom | |
Glans | |
Polyester | |
Rør- og ventilmærkning | |
1300 Pk. | |
-40 °C til +110 °C | |
0.099 mm | |
108.27 ft. | |
1,97 tommer. | |
PILTAPE:SORT/GRÅ50MMX33M |
Retningspiletape | |
Sort på gråt | |
Tape | |
Rørmarkør | |
1300 Mærker/Rul | |
-40 °F til +230 °F | |
0,0039 tommer. | |
33 m x 50 mm | |
33 m | |
50 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Retningspiletape > Retningsbestemt piletape; Dimensioner (L x B): 33 mx 50 mm; Farve: Sort på grå
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion