Learn More
Brady™ Retningspiletape
Product Code. 12727936
Click to view available options
Dimensioner (LxB):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Farve:
Hvid på blå
Hvid på grøn
Hvid på lilla
Hvid på rød
Hvid på sort
Sort på gråt
Sort på hvidt
Sort på okker
Sort på orange
Unit Size:
1 rulning
Product Code. 12727936
Brand: Brady™ 275116
Only null left
Add to basket
Add to basket
Retningsbestemt flowpiletape kan øge sikkerheden, forbedre driftseffektiviteten og giver 360 graders synlighed.
  • Retningsbestemt flowpiletape kan øge sikkerheden, forbedre driftseffektiviteten og giver 360 graders synlighed.
Specifications
Certificeringer/compliance ROHS miljøoverholdelse, EU-direktiv 2002/95/EF, europæiske direktiver 67/548 og 88/379
Oversigt Retningspiletape
Klæbende type Permanent akryl, Permanent, Trykfølsom
Farve Sort på orange
Slutte Glans
Format Tape
Materiale Polyester
Produkttype Rørmarkør
Til brug med (applikation) Rør- og ventilmærkning
nr. pr. pakke 1300 Mærker/Rul
Mængde 1300 Pk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0039 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.099 mm
Dimensioner (LxB) 33 m x 50 mm
Længde (engelsk) 108.27 ft.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 1,97 tommer.
Bredde (metrisk) 50 mm
Alternativt varenummer PILTAPE:SORT/ORANGE50MMX33M