Få mere at vide
DiversifiedBiotech Direkte termiske rulleetiketter
Beskrivelse
- Direct Termisk Cryo-Tags™ formateret til at fungere med de fleste Direct Termic-printere
- Mærk hurtigt dine prøver med skarp tekst, klare stregkoder eller en kombination af begge dele
- Kryogene etiketter er velegnede til en række forskellige anvendelser
- Diversified Biotech anbefaler Label LIVE-appen til print sammen med mydpi Label Printer
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Skræl og sæt, Akryl |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Halvblank |
| Format | Rul |
| Materiale | Polyolefin |
| Print teknologi | Direkte termisk |
| Produkttype | Ultra Reflekterende Bogstavetiket |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Dimensioner (L x B) | 1,50 x 0,50 tommer |
| Længde (engelsk) | 1,50 tommer |
| Vis mere |