Få mere at vide
Brady™ Direkte termisk printbare etiketter
Beskrivelse
- Ideel mærkningsstørrelse til logistiske anvendelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Matte |
| Format | Stanset udstansning |
| Materiale | Papir |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Direkte termisk |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Vis mere |