Beskrivelse
- Direkte termisk papir
- Ideel til lagermærkning
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Materiale | Direkte termisk papir |
| Print teknologi | Direkte termisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Lagermærkning |
| Til brug med (udstyr) | BBP ™11 etiketprinter, ™BBP 12 industriel etiketprinter, THT 76 mm kerneprintere |
| Etiketter pr. række | 1 |
| Vis mere |