Få mere at vide
Brady™ Direkte termisk printbare etiketter, 25 mm kerne
Højde (metrisk):
21.6 mm
25.4 mm
31.8 mm
38.1 mm
50.8 mm
76.2 mm
101.6 mm
127 mm
152.4 mm
Bredde (metrisk):
30.5 mm
57.1 mm
101.6 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
24.6 mm
28.6 mm
35 mm
41.3 mm
54 mm
79.4 mm
104.8 mm
130.2 mm
155.6 mm
Form:
Firkant
Rectangle
Rektangel
Beschreibung
- Direkte termisk papir
- Ideel til lagermærkning
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Materiale | Direkte termisk papir |
| Print teknologi | Direkte termisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Lagermærkning |
| Til brug med (udstyr) | BBP ™11 etiketprinter, ™BBP 12 industriel etiketprinter, THT 76 mm kerneprintere |
| Etiketter pr. række | 1 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur