Få mere at vide
Brady™ Direkte termisk printbare etiketter, 25 mm kerne
Artikelnummer. 11538744
Skift visning
Højde (metrisk):
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
127 mm
152,4 mm
Bredde (metrisk):
31,8 mm
57,1 mm
101,6 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
22,2 mm
28,4 mm
28,6 mm
35 mm
41,3 mm
66,7 mm
104,8 mm
130,2 mm
155,6 mm
Form:
Firkant
Rektangel
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Lodret gentagelse (metrisk) Form
11538744 19,1 mm 57,1 mm 22,2 mm Rektangel
11523135 25,4 mm 31,8 mm 28,4 mm Rektangel
11568744 25,4 mm 101,6 mm 28,6 mm Rektangel
11593115 31,8 mm 57,1 mm 35 mm Rektangel
11553135 38,1 mm 101,6 mm 41,3 mm Rektangel
11588744 63,5 mm 101,6 mm 66,7 mm Rektangel
11543135 101,6 mm 57,1 mm 104,8 mm Rektangel
11563135 101,6 mm 101,6 mm 104,8 mm Firkant
11508754 127 mm 101,6 mm 130,2 mm Rektangel
11573135 152,4 mm 101,6 mm 155,6 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11538744 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 236703
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare papiretiketter til termotransferprintere.
  • Direkte termisk papir
  • Ideel til lagermærkning
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Materiale Direkte termisk papir
Print teknologi Direkte termisk
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Lagermærkning
Til brug med (udstyr) BBP ™11 etiketprinter, ™BBP 12 industriel etiketprinter, THT 76 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Mængde 21.360 etiketter
Form Rektangel
Tykkelse (metrisk) 0.099 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 22,2 mm
Bredde (metrisk) 57,1 mm
Højde (metrisk) 19,1 mm
Alternativt varenummer BPT-522-075