Få mere at vide
Brady™ Direkte termisk papir termisk transfer printbare etiketter
Artikelnummer. 11513125
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
11513125 Hvid
1 options
Artikelnummer. 11513125 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 236732
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Direct Thermal Paper Thermal Transfer Printbare etiketter til termotransferprintere.
  • Printbare papiretiketter til termotransferprintere.
Tekniske data
Oversigt Direkte termisk printbare etiketter
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Materiale Paper (Papir)
Print teknologi Direkte termisk
Produkttype Etiketter
Til brug med (applikation) Lagermærkning
Til brug med (udstyr) BBP11, BBP12, THT 76 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
nr. pr. pakke 6000 etiketter/æske
Mængde 6000 Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -0,4 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til +80 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0039 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.099 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 79.38 mm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 101.6 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 4''
Højde (engelsk) 3 tommer
Højde (metrisk) 76.2 mm
Alternativt varenummer BPT-540-305