missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Direct Scarlet B (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30368859
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368859 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368859 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD494988500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Direct Scarlet B (Technical Grade)
CAS 3530-19-6
Molekylær formel C30H22N4Na2O8S2
Mængde 500 mg
Synonym 8-[2-[4'-[2-(4-ethoxyphenyl)diazenyl][1,1'-biphenyl]-4-yl]diazenyl]-7-hydroxy-1,3-Naphthalenedisulfonic acid sodium salt, 8-[[4’-[(4-ethoxyphenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-7-hydroxy-1,3-Naphthalenedisulfonic acid disodium salt, C.I. Direct Red 37, disodium salt (8CI), Airedale Scarlet BD, Amanil Fast Scarlet B, Atlantic Scarlet B, Azine Scarlet BX, Benzanil Scarlet B, Benzanol Brilliant Scarlet B, Benzo Scarlet B, Benzyl Scarlet BS, C.I. 22240, C.I. Direct Red 37, Calcomine Scarlet B, Chloramine Red B, Chrome Leather Scarlet BS, Diamine Scarlet BA-CF, Diaphtamine Fast Red B, Diazol Scarlet B, Diphenyl Red BS, Diphenyl Scarlet BS, Direct Fast Scarlet B, Direct Fast Scarlet BS, Direct Scarlet BS, Erie Scarlet B, Fenamin Scarlet B, Kayaku Direct Scarlet B, Kayaku Direct Scarlet B New, Mitsui Direct Scarlet BS, Nippon Scarlet B, Nitto Direct Scarlet B, Paper Scarlet BAP, Paramine Fast Scarlet B, Phenamine Scarlet B, Pontamine Scarlet B, Shikiso Direct Scarlet BX, Tertrodirect Ponceau B, Triazol Fast Scarlet B, Union Fast Scarlet B
InChI formel InChI=1S/C30H24N4O8S2.2Na/c1-2-42-25-14-12-24(13-15-25)32-31-22-8-3-19(4-9-22)20-5-10-23(11-6-20)33-34-30-27(35)16-7-21-17-26(43(36,37)38)18-28(29(21)30)44(39,40)41;;/h3-18,35H,2H2,1H3,(H,36,37,38)(H,39,40,41);;/q;2*+1/p-2
SMIL [Na+].[Na+].CCOc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)c3ccc(cc3)N=Nc4c(O)ccc5cc(cc(c45)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn disodium;8-[(E)-[4-[4-[(E)-(4-ethoxyphenyl)diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]-7-hydroxynaphthalene-1,3-disulfonate
Molekylvægt (g/mol) 676.63
Formel vægt 676.0674
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.