Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Direkte rød 80
Artikelnummer. 11309739
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309739 25 g 25g
11399729 5 g 5g
11319739 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11309739 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B21693.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    558.96 DKK
    503.65 DKK / 25g
    Spare 55.31 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2610-10-8 | C45H26N10Na6O21S6 | 1373,05 g/mol
Direct red 80 er et farvestof, der er nyttigt som en hjertemuskelfarvning og som en modelforbindelse i adsorptionsundersøgelser. Det er også blevet brugt til at sammenligne effektiviteten af fjernelse af tekstilfarve i vandige opløsninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Direct red 80 er et farvestof, der er nyttigt som en hjertemuskelfarvning og som en modelforbindelse i adsorptionsundersøgelser. Det er også blevet brugt til at sammenligne effektiviteten af fjernelse af tekstilfarve i vandige opløsninger.
Opløselighed
Delvist opløseligt i vand, meget lidt opløseligt i ethanol og cellosolve. Uopløseligt i mange organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2610-10-8
MDL nummer MFCD00054389
Synonym C.I. 35780; Sirius Red
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Direct Red 80
Molekylær formel C8H8O4
Opløselighedsinformation Partly soluble in water,very slightly soluble in ethanol,and cellosolve. Insoluble in many organic solvents.
InChI nøgle IZZIWIAOVZOBLF-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)O
IUPAC navn 2-hydroxy-5-methoxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 168.15
PubChem CID 75787
Formel vægt 1373.09
Mængde 25 g