Få mere at vide
Thermo Scientific™ Direkte kanaludstødningsovergang med antiblowback-ventil, til 0,9 m kabinet
Artikelnummer. 11861491 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Laboratorieindhegning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11861491 Laboratorieindhegning Hver
1 options
Artikelnummer. 11861491 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50078791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8975.00 DKK
    8132.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 842.55 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
For 0,9 m Herasafe 2025 og 2030i biologisk sikkerhedsskab
For 0,9 mil. Herasafe 2025 og 2030i Biologisk Sikkerhedsskab
For 0,9 m Herasafe 2025 og 2030i biologisk sikkerhedsskab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Laboratorieindhegning
Produkttype Udstødningstilslutningssæt
Diameter (engelsk) 8 tommer
Diameter (metrisk) 20 cm