Få mere at vide
Thermo Scientific™ Udskiftningstips til UNIFILTER og UNIGUARD Direct-Connection Holdere
Artikelnummer. 10468444 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
UNIFILTER HPLC filtersystemer og UNIGUARD Beskyttelsespatronholdere
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10468444 UNIFILTER HPLC filtersystemer og UNIGUARD Beskyttelsespatronholdere Pakke med 3
1 options
Artikelnummer. 10468444 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 850RT
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Standard udskiftningstips til Thermo Scientific™ UNIGUARD™ og UNIFILTER™ Direct-Connection Holdere.
Brug Thermo Scientific™ Udskiftningsspids som standardkomponent til UNIFILTER™ Direct-Connection HPLC filtersystemer eller til UNIGUARD™ Direct-Connection Beskyttelsespatronholdere. De UNIGUARD Patronholderkonnektorer har en indvendig diameter, der matcher den analytiske søjleindsats og eliminerer behovet for ekstra fittings. De UNIFILTER Filtersystemer er udskiftelige 0,5 μm drop-in filtre, der forlænger kolonnens levetid og forbedrer ydeevnen. Et filtersystem består af holderen, filteret og udskiftningsspidsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) UNIFILTER HPLC filtersystemer og UNIGUARD Beskyttelsespatronholdere
Produkttype Standard erstatningsspids, CPI
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.