missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Direct Blue 218 (teknisk kvalitet), TRC

Artikelnummer. 18050320
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18050320 1 g
18011820 5 g
18010820 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18050320 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4929701G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 28407-37-6
Molekylær formel C32 H18 Cu2 N6 O16 S4 . 4 Na
Molekylvægt (g/mol) 1087.81
Synonym 1-Naphthol-3,6-disulfonic acid, 2,2'-(3,3'-dihydroxy-4,4'-biphenylylenebisazo)bis[8-amino-, dicopper deriv., tetrasodium salt (6CI), C.I. Direct Blue 218 (8CI), Copper, [tetrahydrogen-3,3'-[(3,3'-dihydroxy-4,4'-biphenylylene)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato](4-)]di-, tetrasodium salt (7CI), Cuprate(4-), [μ-[[3,3'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato]](8-)]]di-, tetrasodium, Cuprate(4-), [μ-[[3,3'-[[3,3'-di(hydroxy-κO)[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl]bis(azo-κN1)]bis[5-amino-4-(hydroxy-κO)-2,7-naphthalenedisulfonato]](8-)]]di-, tetrasodium (9CI), 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-, copper complex, Amanil Supra Blue 9GL, C.I. 24401, Carta Blue VP, Direct Blue 218, Fastusol Blue 9GLP, Intralite Blue 8GLL, Pontamine Bond Blue B, Pontamine Fast Blue 7GLN
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Nc1cc(cc2cc(c3c(c12)[O-][Cu+2]4[N]3=Nc5ccc(cc5[O-]4)c6ccc7N=[N]8[Cu+2]([O-]c7c6)[O-]c9c8c(cc%10cc(cc(N)c9%10)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Direct Blue 218
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C32H24N6O16S4.2Cu.4Na/c33-19-11-17(55(43,44)45)5-15-9-25(57(49,50)51)29(31(41)27(15)19)37-35-21-3-1-13(7-23(21)39)14-2-4-22(24(40)8-14)36-38-30-26(58(52,53)54)10-16-6-18(56(46,47)48)12-20(34)28(16)32(30)42;;;;;;/h1-12,39-42H,33-34H2,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;;;/q;2*+2;4*+1/p-8
Formel vægt 1085.7688
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.