Få mere at vide
Direct Black 168 (tech grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Direct Black 168 (tech grade) |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H27N9O11S3.3Na/c35-24-17-23(44)11-13-25(24)41-38-21-8-6-19(7-9-21)37-26-12-10-22(16-27(26)55(46,47)48)40-42-32-28(56(49,50)51)14-18-15-29(57(52,53)54)33(34(45)30(18)31(32)36)43-39-20-4-2-1-3-5-20;;;/h1-17,37-39H,35-36H2,(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;/q;3*+1/p-3/b41-25+,42-40+,43-33-;;; |
| Formel vægt | 899.045 |