Få mere at vide
Diquat Dipyridone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diquat Dipyridone |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O2/c15-11-5-1-3-9-10-4-2-6-12(16)14(10)8-7-13(9)11/h1-6H,7-8H2 |
| Formel vægt | 214.074 |