Få mere at vide
Diquat Dibromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diquat dibromide |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2.2BrH/c1-3-7-13-9-10-14-8-4-2-6-12(14)11(13)5-1;;/h1-8H,9-10H2;2*1H/q+2;;/p-2 |
| Formel vægt | 341.9367 |