Få mere at vide
Diquat Dibromide Monohydrate, TRC
Artikelnummer. 30012888
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012888 5 g
17918169 1 g
18090520 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30012888 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4929005G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6385-62-2
Molekylær formel C12 H12 N2 . 2 Br . H2 O
Molekylvægt (g/mol) 362.06
Synonym Dipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazinium, 6,7-dihydro-, bromide, hydrate (1:2:1), Dipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazinediium, 6,7-dihydro-, dibromide, monohydrate (8CI,9CI), 1,1'-Ethylene-2,2'-dipyridylium dibromide monohydrate, Diquat dibromide monohydrate
IUPAC navn 6,7-dihydrodipyrido[2,1-a:2',1'-d]pyrazine-5,8-diium;dibromide;hydrate
SMIL O.[Br-].[Br-].C1C[n+]2ccccc2c3cccc[n+]13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diquat dibromide hydrate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H12N2.2BrH.H2O/c1-3-7-13-9-10-14-8-4-2-6-12(14)11(13)5-1;;;/h1-8H,9-10H2;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
Formel vægt 359.9473
Procent renhed >95%