missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diquat dibromid Monohydrate |
| CAS | 6385-62-2 |
| CAS Max % | ≤ 100% |
| Lineær formel | C12H12Br2N2 · H2O |
| Beilstein | 3769318 |
| Farve | Colorless to Yellow |
| Smeltepunkt | 325°C |
| Synonym | 9,10-dihydro-8a,10a-diazoniaphenanthrene dibromide; 1,1'-ethylene-2,2'-bipyridyldiylium dibromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.06 g/mol |
| Mængde | 100 mg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?