missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dipyrrolidinylthiuram Disulfide, TRC

Artikelnummer. 30352390
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352390 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352390 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2630531G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dipyrrolidinylthiuram Disulfide
CAS 496-08-2
Molekylær formel C10 H16 N2 S4
Mængde 1 g
Synonym 1,1'-(Dithiodicarbonothioyl)bis[pyrrolidine], DPTD, Dipyrrolidylthiuram Disulfide, Lutiram, N,N,N',N'-Bis(tetramethylene)thiuram Disulfide, N,N-(1,4-Butylidene)thiuram Disulfide, Tetramethylenethiuram Disulfide
InChI formel InChI=1S/C10H16N2S4/c13-9(11-5-1-2-6-11)15-16-10(14)12-7-3-4-8-12/h1-8H2
SMIL S=C(SSC(=S)N1CCCC1)N2CCCC2
IUPAC navn pyrrolidine-1-carbothioylsulfanyl pyrrolidine-1-carbodithioate
Molekylvægt (g/mol) 292.507
Formel vægt 292.02
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.