Få mere at vide
Dipyrrolidinylthiuram Disulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dipyrrolidinylthiuram Disulfide |
| CAS | 496-08-2 |
| Molekylær formel | C10 H16 N2 S4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,1'-(Dithiodicarbonothioyl)bis[pyrrolidine], DPTD, Dipyrrolidylthiuram Disulfide, Lutiram, N,N,N',N'-Bis(tetramethylene)thiuram Disulfide, N,N-(1,4-Butylidene)thiuram Disulfide, Tetramethylenethiuram Disulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2S4/c13-9(11-5-1-2-6-11)15-16-10(14)12-7-3-4-8-12/h1-8H2 |
| SMIL | S=C(SSC(=S)N1CCCC1)N2CCCC2 |
| IUPAC navn | pyrrolidine-1-carbothioylsulfanyl pyrrolidine-1-carbodithioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.507 |
| Formel vægt | 292.02 |