Få mere at vide
Dipyrrolidino(N-succinimidyloxy)carbenium hexafluorophosphate, 97%
Artikelnummer. 11916701 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11916701 5 g Glasflaske 5g
11926701 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11916701 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440590050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207683-26-9 | C13H20F6N3O3P | 411.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207683-26-9
Molekylær formel C13H20F6N3O3P
Molekylvægt (g/mol) 411.29
MDL nummer MFCD00192457
InChI nøgle TVWKVGNCIJUXMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym hspyu, dipyrrolidino n-succinimidyloxy carbenium hexafluorophosphate, n,n,n',n'-bis tetramethylene-o-n-succinimidyl uronium hexafluorophosphate, 1-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy pyrrolidin-1-yl methylene pyrrolidin-1-ium hexafluorophosphate v, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy bis pyrrolidin-1-yl methylium hexafluorophosphate, dipyrrolidino n-succinimidyloxy carbenium hexafluorophosphate chn, bis pyrrolidin-1-yl methylidene 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxidanium hexafluorophosphate, 1-1-pyrrolidin-1-iumylidene 1-pyrrolidinyl methoxy pyrrolidine-2,5-dione hexafluorophosphate, 1-pyrrolidin-1-ium-1-ylidene pyrrolidin-1-yl methoxy pyrrolidine-2,5-dione hexafluorophosphate, 1-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy pyrrolidin-1-yl methylidene-1??-pyrrolidin-1-ylium hexafluorophosphate
PubChem CID 16218611
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.O=C1CCC(=O)N1OC(N1CCCC1)=[N+]1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dipyrrolidino(N-succinimidyloxy)carbenium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 141°C to 143.5°C
Farve Hvid
Elementær analyse 36.45 to 39.48% C, 9.81 to 10.63% N
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
IUPAC navn 1-{[(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy](pyrrolidin-1-yl)methyliden}-lλ5-pyrrolidin-1-ylium; hexafluor-λ5-phosphanuid
Formel vægt 411.29
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HSPyU
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.