missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dipyrone, TRC

Artikelnummer. 30135817
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135817 10 g
17980885 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135817 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49286010G

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 68-89-3
Molekylær formel C13 H16 N3 O4 S . Na
Molekylvægt (g/mol) 333.34
Synonym Methanesulfonic acid, 1-[(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]-, sodium salt (1:1), Dipyrone (6CI), Methanesulfonic acid, (antipyrinylmethylamino)-, sodium salt (8CI), Methanesulfonic acid, [(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]-, sodium salt (9CI), ARPF, Algocalmin, Algopyrin, Anador, Analgin, Analgine, Andolor, Conmel, Diprofarn, Gifaril, Lisador, Metamizol, Metamizole, Metamizole sodium, Metamizole sodium salt, Metapyrin, Methamizole sodium, Methampyrone, Methylmelubrin, Metilon, Narone, Neo-melubrine, Noramidopyrine methanesulfonate sodium, Noramidopyrine methanesulfonate sodium salt, Noraminophenazone methanesulfonate sodium salt, Noraminophenazone sodium mesylate, Novalgetol, Novalgin, Novamidazophen, Novaminophenazone, Novaminsulfone, Novaminsulfone sodium, Novaminsulfonium, Novaminsulfonum, Noveltex, Optalgin, Pharmalgine, Pyralgine, Pyretin, Pyretin (pharmaceutical), Restriva, Sodium (antipyrinylmethylamino)methanesulfonate, Sodium 1-phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolone-4-methylaminomethanesulfonate, Sodium metamizole, Sodium noramidopyrine methanesulfonate, Sodium novaminsulfonate, Sulpin, Sulpyrin, Sulpyrine
IUPAC navn sodium;[(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)-methylamino]methanesulfonate
SMIL [Na+].CN(CS(=O)(=O)[O-])C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metamizol sodium
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H17N3O4S.Na/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1
Formel vægt 333.0759
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.