Få mere at vide
Dipyrocetyl, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498678
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16498678 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16498678 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1179
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Dipyrocetyl is an anti-inflammatory and analgesic agent extracted from patent WO 2011132171 A1.
Dipyrocetyl is an anti-inflammatory and analgesic agent extracted from patent WO 2011132171 A1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dipyrocetyl
CAS 486-79-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H10O6
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (419.83 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C1=CC=CC(OC(C)=O)=C1OC(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 238.19
Formel vægt 238.19
Procent renhed 98.39%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation