Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | α, α-Dipyridyl |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | 99.5% |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 156.19 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2,2'-bipyridyl
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- H301+H311-Giftig ved indtagelse eller hudkontakt
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i