Få mere at vide
α,α-Dipyridyl, 99.5%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11467960 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11467960 1 g
11487960 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467960 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210161401
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 366-18-7
Molekylær formel C10H8N2
Molekylvægt (g/mol) 156.19
MDL nummer MFCD00006212
InChI nøgle ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl
PubChem CID 1474
ChEBI CHEBI:30351
IUPAC navn 2,2'-bipyridin
SMIL C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α, α-Dipyridyl
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99.5%
Mængde 1 g
Formel vægt 156.19
Fysisk form Pulver