Få mere at vide
Dipyridamole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dipyridamole |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40N8O4/c33-15-11-31(12-16-34)23-26-20-19(21(27-23)29-7-3-1-4-8-29)25-24(32(13-17-35)14-18-36)28-22(20)30-9-5-2-6-10-30/h33-36H,1-18H2 |
| Formel vægt | 504.3173 |