Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Dipyridamole
Beskrivelse
Coronary vasodilator; adenosine transport inhibitor. Phosphodiesterase inhibitor (IC50 values are 0.37, 0.38, 0.45, 0.9 and 4.5 μM for PDE11, 6, 10, 5 and 8 respectively). Inhibits ENT1 and ENT2 (IC50 = 144.8 nM and Ki = 8.18 nM for ENT1).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dipyridamole |
| CAS | 58-32-2 |
| Mængde | 500 mg |
| Molekylær formel | C24H40N8O4 |
| Formel vægt | 504.63 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 504.636 |