Få mere at vide
Dipyridamole Mono-O-b-D-glucuronide, TRC
Artikelnummer. 30388256
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30388256 0.5 mg 0.5mg
1 options
Artikelnummer. 30388256 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4926300.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dipyridamole Mono-O-beta-D-glucuronide
CAS 63912-02-7
Molekylær formel C30 H48 N8 O10
Mængde 0.5 mg
Synonym β-D-Glucopyranosiduronic acid, 2-[[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-4,8-di-1-piperidinylpyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl](2-hydroxyethyl)amino]ethyl, Glucopyranuronic acid, ester with 2,2',2'',2'''-[(4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl)dinitrilo]tetraethanol (7CI), 2-[[6-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-4,8-di-1-piperidinylpyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl](2-hydroxyethyl)amino]ethyl β-D-glucopyranosiduronic acid, Pyrimido[5,4-d]pyrimidine, β-D-glucopyranosiduronic acid deriv., Dipyridamole mono-O-β-D-glucuronide
InChI formel InChI=1S/C30H48N8O10/c39-15-11-37(12-16-40)29-31-19-20(25(33-29)35-7-3-1-4-8-35)32-30(34-26(19)36-9-5-2-6-10-36)38(13-17-41)14-18-47-28-23(44)21(42)22(43)24(48-28)27(45)46/h21-24,28,39-44H,1-18H2,(H,45,46)/t21-,22-,23+,24-,28+/m0/s1
SMIL OCCN(CCO)c1nc(N2CCCCC2)c3nc(nc(N4CCCCC4)c3n1)N(CCO)CCO[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[2-[[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl]-(2-hydroxyethyl)amino]ethoxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 680.75
Formel vægt 680.3493