Få mere at vide
Dipyridamole, Mikromol™
Artikelnummer. 17971206
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17971206 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17971206 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0462.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dipyridamole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dipyridamole
CAS 58-32-2
Analyt- eller komponentnavne Dipyridamole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H40 N8 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Dipyridamole, 2,2',2',2''-[[4,8-Di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl]dinitrilo]tetraethanol
InChI formel InChI=1S/C24H40N8O4/c33-15-11-31(12-16-34)23-26-20-19(21(27-23)29-7-3-1-4-8-29)25-24(32(13-17-35)14-18-36)28-22(20)30-9-5-2-6-10-30/h33-36H,1-18H2
SMIL OCCN(CCO)c1nc(N2CCCCC2)c3nc(nc(N4CCCCC4)c3n1)N(CCO)CCO
IUPAC navn 2-[[2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-6-yl]-(2-hydroxyethyl)amino]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 504.63
Mængde 100 mg
Formel vægt 504.3173 g/mol