Få mere at vide
Dipyridamole, MedChemExpress
Beskrivelse
Dipyridamole is an antiplatelet agent used in secondary prophylaxis against stroke.. Dipyridamole also can induce cancer cell-specific apoptosis as a phosphodiesterase (PDE) inhibitor..
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dipyridamole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 58-32-2 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H40N8O4 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (99.08 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.33 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OCCN(CCO)C1=NC(N2CCCCC2)=C(N=C(N(CCO)CCO)N=C3N4CCCCC4)C3=N1 |
| Vis mere |