Få mere at vide
Dipyridamole EP Impurity C, Mikromol™
Beskrivelse
Dipyridamole EP Impurity C
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-((6-Chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl)nitrilo)diethanol |
| CAS | 54093-92-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,2'-((6-Chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl)nitrilo)diethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H30 Cl N7 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2,2'-[[6-Chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl]nitrilo]diethanol, Dipyridamole Imp. C (EP), Dipyridamole USP Related Compound C, Dipyridamole USP RC C, 2,2'-[[6-Chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl]nitrilo]diethanol, Dipyridamole Related Compound C, Dipyridamole Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30ClN7O2/c21-19-22-15-16(17(24-19)26-7-3-1-4-8-26)23-20(28(11-13-29)12-14-30)25-18(15)27-9-5-2-6-10-27/h29-30H,1-14H2 |
| SMIL | OCCN(CCO)c1nc(N2CCCCC2)c3nc(Cl)nc(N4CCCCC4)c3n1 |
| IUPAC navn | 2-[[2-chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-6-yl]-(2-hydroxyethyl)amino]ethanol |
| Vis mere |