Få mere at vide
Dipyridamole EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivelse
Dipyridamole EP Impurity A
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-((4,6,8-Tri(piperidin-1-yl)-pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl)nitrilo)diethanol |
| CAS | 16982-40-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,2'-((4,6,8-Tri(piperidin-1-yl)-pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl)nitrilo)diethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C25 H40 N8 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2,2'-[[4,6,8-Tri(piperidin-1-yl)-pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl]nitrilo]diethanol, 2,2'-((4,6,8-Tri(piperidin-1-yl)-pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl)nitrilo)diethanol, Dipyridamole Related Compound A, Dipyridamole Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C25H40N8O2/c34-18-16-33(17-19-35)25-27-21-20(23(29-25)31-12-6-2-7-13-31)26-24(32-14-8-3-9-15-32)28-22(21)30-10-4-1-5-11-30/h34-35H,1-19H2 |
| SMIL | OCCN(CCO)c1nc(N2CCCCC2)c3nc(nc(N4CCCCC4)c3n1)N5CCCCC5 |
| IUPAC navn | 2-[2-hydroxyethyl-[4,6,8-tri(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl]amino]ethanol |
| Vis mere |