Få mere at vide
Dipyridamole-d20 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dipyridamole-d20 |
| CAS | 1189983-52-5 |
| Molekylær formel | C24H20D20N8O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2,2’,2’’,2’’’-[(4,8-Di-1-piperidinyl-d20-pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl)dinitrilo]tetrakis-ethanol, NSC-515776-d20, RA-8-d20, Anginal-d20, Cardoxin-d20, Cleridium-d20, Dipyridan-d20, Natyl-d20, Peridamol-d20, Persantine-d20 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40N8O4/c33-15-11-31(12-16-34)23-26-20-19(21(27-23)29-7-3-1-4-8-29)25-24(32(13-17-35)14-18-36)28-22(20)30-9-5-2-6-10-30/h33-36H,1-18H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2 |
| SMIL | OCCN(CCO)C1=NC2=C(N3C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C3([2H])[2H])N=C(N(CCO)CCO)N=C2C(N4C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C4([2H])[2H])=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 524.75 |