Få mere at vide
Dipyrazino[2,3-f:2',3'-h]quinoxaline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dipyrazino[2,3-f:2',3'-h]quinoxaline |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6N6/c1-2-14-8-7(13-1)9-11(17-4-3-15-9)12-10(8)16-5-6-18-12/h1-6H |
| Formel vægt | 234.065 |