Få mere at vide
Melford DIPSO
Artikelnummer. 30018243
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018243 25 g
30018242 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018243 Leverandør Melford Leverandørnr. D4408025.0
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Stofnavn: 3-(N,N-Bis(2-Hydroxyethyl)amino)-2-hydroxypropansulfonsyre
CAS-nummer: 68399-80-4
Molekylformel: C7H17NO6S
Molekylvægt: 243,3
Kemisk renhed:> 98 %
Opløseligt i: Vand
Opbevares ved: Stuetemperatur
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DIPSO
CAS 68399-80-4
Mængde 25 g
Molekylær formel C7H17NO6S