Få mere at vide
Melford DIPSO
Description
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Stofnavn: 3-(N,N-Bis(2-Hydroxyethyl)amino)-2-hydroxypropansulfonsyre
CAS-nummer: 68399-80-4
Molekylformel: C7H17NO6S
Molekylvægt: 243,3
Kemisk renhed:> 98 %
Opløseligt i: Vand
Opbevares ved: StuetemperaturSpecifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | DIPSO |
| CAS | 68399-80-4 |
| Mængde | 100 g |
| Molekylær formel | C7H17NO6S |