Få mere at vide
Microspec™ DipSlides
Artikelnummer. p-7112475
Tilsætningsstof:
TTC/MEA
TTC/TTC
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15712145
Brand: Microspec™ O1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til semikvantitativ mikrobiologisk testning.
  • Anvendes af ikke-faglært feltpersonale
  • Leveres med let fortolke resultatdiagram
  • Hængslet håndtag design
  • Ideel til vandtest såsom køletårnsovervågning
Tekniske data
ATCC® Ja
Hætte farve Hvid
Cap Type Prop
Farve Klar
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Tilsætningsstof TTC/MEA
Registrerer Bakterier, gær og skimmelsvampe
Format Engangs
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Dip Slide
Sterilitet Steril
Målorganismeklasse Bakterier, Gær, Forme
Test Type Mikrobiel identifikation
Inkluderer 10 Dipslides og Instruktioner
Inkubationsbetingelser 30 °C
Inkubationstid 3 dage
Manuel/automatiseret Ja
Materiale Krystal Styren, LDPE
nr. pr. pakke 10 dias
Prøvetype Vand, Overflader
Dimensioner (L x B) 30 x 120 mm
Højde (metrisk) 120 mm
Diameter (engelsk) Udvendig 1,18 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 30 mm
Vægt (engelsk) 0,811 oz.
Vægt (metrisk) 23 g
Arter Bakterier, Gær, Svamp